Fontos dokumentumok
K1003
Ketoconazole
99.0-101.0% (EP, titration)
Szinonimák:
(±)-cis-1-Acetyl-4-(4-[(2-[2,4-dichlorophenyl]-2-[1H-imidazol-1-ylmethyl]-1,3-dioxolan-4-yl)-methoxy]phenyl)piperazine
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Specific Optical Rotation (EP): (−0.10) ∼ +0.10 °
Minőségi szint
Teszt
99.0-101.0% (EP, titration)
Forma
powder
szín
white to off-white
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , CYP11B1(1584) , CYP11B2(1585) , CYP17A1(1586) , CYP19A1(1588) , CYP1A2(1544) , CYP24A1(1591) , CYP26A1(1592) , CYP3A4(1576) , CYP51A1(1595) , KCNH1(3756)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
rat ... Alox5(25290) , Cyp17a1(25146) , Cyp51(25427) , Cyp7a1(25428)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.