Fontos dokumentumok
F2003
Flavone
≥99.0%
Szinonimák:
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenylchromone
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA3(140) , ANPEP(290) , CYP1A2(1544)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Ar(24208) , Gabra2(29706)
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)