Fontos dokumentumok
D6571
3′,4′-Dimethoxyflavone
Szinonimák:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)chromen-4-one, 3′,4′-DMF
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C17H14O4/c1-19-15-8-7-11(9-17(15)20-2)16-10-13(18)12-5-3-4-6-14(12)21-16/h3-10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGHORMOOTZTQFL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3