Fontos dokumentumok
128511
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
98%
Szinonimák:
HMN
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
sűrűség
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H34/c1-13(10-14(2,3)4)11-16(8,9)12-15(5,6)7/h13H,10-12H2,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?