Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
9.27 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 133.2 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
446 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
330 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
32-34 °C
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?