Fontos dokumentumok
241687
Hexacosane
99%
Szinonimák:
n-Hexacosane
Teszt
99%
form
solid
mp
55-58 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare sulfonated hexacosanes, which are used as phase-change materials in the latent heat thermal energy storage process.
- As a model n-alkane to study the solid-liquid equilibrium of binary mixtures in N,N-dimethylacetamide and N,N-dimethylformamide.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane