Fontos dokumentumok
N29406
Nonane
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
n-Nonane
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.41 (vs air)
gőznyomás
0.18 psi ( 37.7 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
401 °F
robbanási határérték
2.9 %
törésmutató
n20/D 1.405 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
sűrűség
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- The Ullman reaction and the hydrogenation of CO2 to form CH3OH in the presence of a copper catalyst.
- The porosity characterization of different carbons by “nonane blocking of micropores”.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.