Fontos dokumentumok
M47604
3-Methylglutaric acid
99%
Szinonimák:
β-Methylglutaric acid, 3-Methylpentanedioic acid
Teszt
99%
mp
81-86 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJMMNTGIMDZPMU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)