Merck
T2455
Sigma-Aldrich
T3MG
Szinonimák:
(±)-threo-3-Methylglutamic acid, 3MG, threo-3-Methylglutamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Forma
powder
Minőségi szint
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >1.5 mg/dL
alkalmasság
suitable for TLC (single spot)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[C@@H](CC(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3(2-4(8)9)5(7)6(10)11/h3,5H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHJNAFIJPFGZRI-WVZVXSGGSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
T3MG is a selective inhibitor of excitatory amino acid transporters GLT-1, EAAT2, and EAAT4. T3MG has long been utilized as a gold standard in the study of general EAAT function. It has more recently been shown to be selective for EAAT2 and EAAT4 as compared to EAAT1 and EAAT3 in electrophysiology and glutamate/aspartate uptake assays. Although there are other EAAT2-selective compounds, this is the first tool with selectivity for EAAT4. T3MG is not a substrate for the transporters themselves, nor does it have activity at glutamate ion channels.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Excitatory Amino Acid Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Elkészítési megjegyzés
T3MG dissolves in water at a concentration that is greater than 1.5 mg/ml.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lois Slator et al.
Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery, 27 Suppl 1, S37-S43 (2014-01-31)
Valved holding chambers (VHCs) are accessory devices for pressurized metered dose inhalers (pMDIs). Use of a VHC may help overcome coordination issues associated with drug delivery via the pMDI alone. Previous work has established that aspects of VHC use, including
Guide to Receptors and Channels (GRAC), 4th Edition.
British journal of pharmacology, 158 Suppl 1, S1-254 (2009-11-04)