NIST633A
Portland cement
NIST® SRM® 633a
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 4 vials x 5 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
Related Categories
Általános leírás
SRM 633A_cert
SRM 633A_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Certified mass fractions values and Reference mass fraction values for various constituents of SRM 633a are provided based on an as-received basis.
- Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Silicon dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Al2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulfur trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium dioxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Zinc oxide (ZnO), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chlorine (Cl), Strontium oxide (SrO), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Chromium(III) oxide (Cr2O3), Sulfide Sulfur, Calcium oxide (CaO), Fluoride (F–), Barium oxide (BaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)