Merck
129860
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH2CH2CH(CH3)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.14
Beilstein:
1723219
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
bp
214-215 °C/22 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
2-Methylglutaric acid was used in the preparation of acetic acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T A Scott
The Biochemical journal, 102(1), 87-93 (1967-01-01)
A chemical degradation scheme is reported, which permits the measurement of the radioactivity of each carbon atom of nicotinic acid. Nicotinic acid is decarboxylated by heating with copper chromite to give carbon dioxide (C-7) and pyridine. The pyridine is converted
Laura Akbal et al.
Journal of chromatography. A, 1609, 460449-460449 (2019-08-25)
The application of supercritical fluid chromatography with mass spectrometric (MS) detection (SFC-MS) was compared towards generic reversed phase liquid chromatography (RPLC) and hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) for the analysis of urine with regards of ionization performance and analyte identification.