Fontos dokumentumok
M81209
Methylsuccinic acid
99%
Szinonimák:
(±)-α-Methylsuccinic acid, (±)-2-Methylsuccinic acid, (±)-Methylsuccinic acid, 2-Methylbutane-1,4-dioic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
Forma
crystals
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXUAQHNMJWJLTG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)