Fontos dokumentumok
T2751
D-(−)-Tagatose
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
D-lyxo-2-Hexulose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]25/D -6.5 to -5.0 °, c = 1% (w/v) in water
édesség
0.9 × sucrose
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?