Merck
M81403
Sigma-Aldrich
Methylsuccinic anhydride
98%
Szinonimák:
Pyrotartaric anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
238-240 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFATXMYLKPCSCX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)