Fontos dokumentumok
68255
4-Methyl-2-oxovaleric acid
≥98.0% (T)
Szinonimák:
α-Ketoisocaproic acid, 2-Oxoisocaproic acid, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid, Ketoleucine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98.0% (T)
törésmutató
n20/D 1.431
bp
82-83 °C/11 mmHg (lit.)
mp
8-10 °C
sűrűség
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKAJNAXTPSGJCU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Role in Human Brain Ketometabolism: 4-Methyl-2-oxovaleric acid has been implicated in the temporal patterns of ketometabolism in cerebral microdialysis fluids of patients with traumatic brain injury, underscoring its significance in biochemical pathways within the brain (Eiden et al., 2019).
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)