Fontos dokumentumok
44108
(E)-3-Methylglutaconic acid
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
(2E)-3-Methyl-2-pentenedioic acid
Teszt
≥97.0% (HPLC)
mp
137-143 °C
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C\C(=C\C(=O)O)\C
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKRBKYFIJPGYQC-DUXPYHPUSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)