Fontos dokumentumok
8.41328
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric acid
for synthesis
Szinonimák:
2-Methylglutaric acid, 2-Methylpentanedioic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
210-521-7
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥96.0% (GC)
gőznyomás
<0.00056 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
Forma
powder
pH
2.8 (10 g/L in H2O)
mp
74-76 °C
oldhatóság
>1000 g/L
sűrűség
1.33 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(CCC(=O)O)C
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
closed cup - does not flash
Lobbanási pont (C)
closed cup - does not flash