Fontos dokumentumok
H3253
DL-p-Hydroxyphenyllactic acid
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid
Teszt
≥97% (HPLC)
SMILES string
OC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVGVDSSUAVXRDY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)