Merck
M32607
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromovalerate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)4COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.05
Beilstein:
1749649
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.463 (lit.)
sűrűség
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)