Fontos dokumentumok
258083
4-Bromobutyric acid
98%
Szinonimák:
4-Bromobutanoic acid
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
bp
128-131 °C/11 mmHg (lit.)
mp
30-31 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
BrCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?