Fontos dokumentumok
441902
Cesium carbonate
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Carbonic acid dicesium
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
powder and chunks
mp
610 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Adrenal gland,Testes
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.