Merck
167185
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromopropionate
98%
Szinonimák:
(±)-2-Bromopropionic acid methyl ester, (±)-Methyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropanoic acid methyl ester, 2-Bromopropionic acid methyl ester, Methyl (±)-α-bromopropionate
Méret kiválasztása
25 G
11 100,00 Ft
100 G
28 100,00 Ft
11 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
11 100,00 Ft
100 G
28 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CHBrCO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.00
Beilstein:
1720592
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
11 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
51 °C/19 mmHg (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)C(C)Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACEONLNNWKIPTM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Methyl 2-bromopropionate was used as initiator during the synthesis of polymer brushes with single-walled carbon nanotubes as backbones[1]. It was used as starting reagent for the synthesis of 2-18F-fluoropropionic acid, positron emission tomography imaging agent for prostate cancer[2].
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alan E Enciso et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English) (2020-05-18)
A facile and efficient two-step synthesis of p-substituted tris(2-pyridylmethyl)amine (TPMA) ligands to form Cu complexes with the highest activity to date in atom transfer radical polymerization (ATRP) is presented. In the divergent synthesis, p-Cl substituents in tris(4-chloro-2-pyridylmethyl)amine (TPMA3Cl ) were
Gerard Lligadas et al.
Biomacromolecules, 18(10), 2981-3008 (2017-08-30)
The most fundamental aspects of single-electron transfer (SET) principles are presented. They are discussed according to different definitions used by expert practitioners and are applied to SET living radical polymerization (SET-LRP) according to the definition of the division of organic
Shuhui Qin et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(1), 170-176 (2004-01-08)
Polymer brushes with single-walled carbon nanotubes (SWNT) as backbones were synthesized by grafting n-butyl methacrylate (nBMA) from the ends and sidewalls of SWNT via atom transfer radical polymerization (ATRP). Carboxylic acid groups on SWNT were formed by nitric acid oxidation.
Nagavarakishore Pillarsetty et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 50(10), 1709-1714 (2009-09-18)
There is a high interest in developing an (18)F-labeled PET tracer that can aid in diagnosis and therapy monitoring of prostate cancer. In the current study, we have evaluated the potential of 2-(18)F-fluoropropionic acid ((18)F-FPA) as a PET tracer for
Ryoto Inaba et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(59), 13400-13407 (2020-07-15)
Efficient catalytic arsa-Wittig reactions have been developed by using 1-phenylarsolane as a catalyst. A wide array of aldehydes was converted to the corresponding olefins in high yields with moderate to excellent E stereoselectivity in the presence of a catalytic amount
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?