Merck
128163
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromopropionate
98%
Szinonimák:
β-Bromopropionic acid ethyl ester, 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl β-bromopropionate, Ethyl 3-bromopropanoate
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.03
Beilstein:
1700933
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
135-136 °C/50 mmHg (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
sűrűség
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3′,4′-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Novel 2-amino-4-aryl-substituted-and 2-amino-4, 5-disubstituted-thiazoles.
Berlin KD and Herd MD.
Proceedings of the Oklahoma Academy of Science, 71, 29-33 (1991)
Chenxi Li et al.
Molecular pharmaceutics, 16(6), 2648-2660 (2019-05-03)
The complement system plays an important role in host innate immunity, and its activation can be exploited as a potential strategy for vaccine adjuvants. Herein, a pH-responsive micellar vaccine platform (COOH-NPs) was developed using a carboxyl-modified diblock copolymer of poly(2-ethyl-2-oxazoline)-poly(d,l-lactide)