Merck
129100
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-bromovalerate
98% (contains silver wool as stabilizer)
Szinonimák:
5-Bromopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-bromopentanoate
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)4COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.08
Beilstein:
1752023
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98% (contains silver wool as stabilizer)
Minőségi szint
Teszt
98% (contains silver wool as stabilizer)
Forma
liquid
tartalmaz
(Contains silver wool as stabilizer)
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
104-109 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl 5-bromovalerate was used in the preparation of S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocysteine and S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocysteine. It was also used in the preparation of ethyl 5-azidovalerate.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
1,3-Dipolar cycloaddition of azides with electron-deficient alkynes under mild condition in water.
Zengmin Li, et al.
Tetrahedron Letters, 45(15), 3143-3146 (2004)
W M Awad et al.
The Journal of biological chemistry, 258(21), 12790-12792 (1983-11-10)
We described recently the purification and preliminary characterization of human hepatic betaine: homocysteins S-methyltransferase (Skiba, W. E., Taylor, M. P., Wells, M. S., Mangum, J. H., and Awad, W. M., Jr. (1982) J. Biol. Chem. 258, 14944-14948) where it was