Merck
633089
Sigma-Aldrich
trans-N,N′-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
97%
Szinonimák:
N,N′-Dimethyl-trans-1,2-cyclohexanediamine, rel-(1R,2R)-N1,N2-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, trans-N,N′-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-N,N′-Dimethyl-1,2-diaminocyclohexane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
78-80 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
InChI
1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Általános leírás
trans-N,N′-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine is a ligand used to promote N-alkenylation and N-alkylation reactions of amides.
Alkalmazás
trans-N,N′-dimethylcyclohexane-1,2-diamine can be used as a ligand in the synthesis of the following products via copper catalyzed C-N coupling reactions:
  • vinylsulfoximines obtained from NH sulfoximes and vinyl bromides
  • N-arylpyridones obtained via reaction between 2-substituted pyridines and aryl halides
  • N-aryl amines obtained via reaction between amines and aryl iodides/aryl bromides
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Copper-catalyzed one-pot N-alkenylation and N-alkylation of amides: an efficient synthesis of substituted 2, 3-dihydropyrroles
Zhou, Xiaobo and Zhang, et al.
Tetrahedron Letters, 48, 7236-7239 (2007)
"Cu-catalyzed Goldberg and Ullmann reactions of aryl halides using chelating N-and O-based ligands"
Altman AR and Buchwald LS
Nature Protocols, 2(10), 2474-2479 (2007)
Regioselective copper-catalyzed N (1)-(hetero) arylation of protected histidine
Sharma, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 14, 8937-8941 (2016)
"An improved Ullmann?Ukita?Buchwald?Li conditions for CuI-catalyzed coupling reaction of 2-pyridones with aryl halides"
Tetrahedron, 61(11), 2931-2939 (2005)
"A General Copper-Promoted Coupling of Sulfoximines with Vinyl Bromides"
Dehli.RJ and Bolm C
Advanced Synthesis & Catalysis, 347(2-3), 239-242 (2005)