167118
Ethyl 4-bromobutyrate
95%
Szinonimák:
γ-Bromobutyric acid ethyl ester, 1-Bromo-3-(carboethoxy)propane, 3-(Ethoxycarbonyl)propyl bromide, 4-Bromobutanoic acid ethyl ester, 4-Bromobutyric acid ethyl ester, Ethyl γ-bromobutyrate, Ethyl 4-bromobutanoate
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?