Merck
324728
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-bromohexanoate
99%
Szinonimák:
6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromocapronate
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)5COOCH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.11
Beilstein:
1756051
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
sűrűség
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl 6-bromohexanoate is an ω-bromoacid ester.
Alkalmazás
Ethyl 6-bromohexanoate was used in the preparation of various carnitine derivatives in a carnitine transporter study. It was also used for alkylation of pentane-2,4-dione.
Egyéb megjegyzések
May darken in storage
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An Improved Procedure for Mono C-Alkylation of Pentane-2.4-Dione with ?-Bromoacid Esters.
Shrout DP and Lightner DA.
Synthetic Communications, 20(13), 2075-2080 (1990)
Angelo Lanzilotto et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 23(1), 109-122 (2017-12-09)
A new water-soluble photocatalyst for singlet oxygen generation is presented. Its absorption extends to the red part of the spectrum, showing activity up to irradiation at 660 nm. Its efficiency has been compared to that of a commercial analogue (Rose Bengal)
Atsushi Enomoto et al.
The Journal of biological chemistry, 277(39), 36262-36271 (2002-06-29)
l-Carnitine is an essential component of mitochondrial fatty acid beta-oxidation and plays a pivotal role in the maturation of spermatozoa within the male reproductive tract. Epididymal plasma contains the highest levels of l-carnitine found in the human body, and initiation
D Timothy Anstine et al.
Monatshefte fur chemie, 145(7), 1117-1135 (2014-08-12)
Three new linear pentapyrrole rubinoid analogs: 2,3,7,8,17,18,22,23-octamethyl-12,13-bis-(2-carboxyethyl)-1,10,15,24,25,27,28,29-octahydro-27H-pentapyrrin-1,24-dione and 2,3,8,12,13,17,22,23-octamethyl-7,18-bis-(2-carboxyethyl)-1,10,15,24,25,26,27,28,29-octahydro-27H-pentapyrrin-1,24-dione, and its 7,18-dihexanoic acid analog were synthesized, respectively, from 2,3,7,8-tetramethyl-(10H)-dipyrrin-2-one, from 2,3,8-trimethyl-7-[2-(methoxycarbonyl)ethyl]-(10H)-dipyrrinone, and 2,3,8-trimethyl-7-[5-(methoxycarbonyl)pentyl]-(10H)-dipyrrinone. 13C NMR and 1H NMR measurements in (CD3)2SO confirmed the pentapyrrole structures, while 1H NMR data indicate