Merck
M34804
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chlorobutyrate
≥98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2CH2CH2COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.58
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)