150452
6-Bromohexanoic acid
97%
Szinonimák:
6-Bromocaproic acid
Teszt
97%
form
solid
bp
165-170 °C/20 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?