Merck
C115207
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane
≥98%
Szinonimák:
Cyclopentyl bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.03
Beilstein:
1209256
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
sűrűség
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)