Merck
JKA7020
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, NH2, carboxyl reactive
Szinonimák:
4arm-PEG-NH2, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG5K-NH2, HCl Salt, average Mn 5,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 5,000
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Hao, Y., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Myers, B.K., et al.
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.