Merck
06679
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol amine
5,000, extent of labeling: ≥0.17 mmol/g NH2 loading
Szinonimák:
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
a címkézés mértéke
≥0.17 mmol/g NH2 loading
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methoxypolyethylene glycol amine is generally used for the chemical modification of biologically active compounds and therapeutic agents. It has been used to increase the aqueous solubility of long-wavelength voltage-sensitive dyes and to prepare the PEG-coated fluorescent beads in studying large-scale rotational cytoplasmic flow.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tools for Drug Discovery
Aldrich Chemfiles, 5(12), 19-20 (2005)
Spatial confinement of active microtubule networks induces large-scale rotational cytoplasmic flow
Suzuki K, et al.
Test, 114(11), 2922-2927 (2017)
Enhanced aqueous solubility of long wavelength voltage-sensitive dyes by covalent attachment of polyethylene glycol
Patrick MJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 5(20), 3347-3353 (2007)
Cikkek
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.