Merck
JKA7077
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K 2arm-OH 2arm-NH2
HCl Salt, average Mn 10,000
Szinonimák:
4arm-PEG 2arm-OH 2arm-NH2
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)2(CH2O(CH2CH2O)nH)2
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 10,000
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: heterofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Bifunctional multi-arm PEG reagent. It can connect two drugs at the same time. It is also useful for ADCs, increasing drug loading.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.