Merck
565725
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, thiol terminated, thiol reactive, >40 ppm DTT as stabilizer
Szinonimák:
Polyethylene oxide
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylene oxide), 4-arm, thiol terminated, average Mn 10,000, contains >40 ppm DTT as stabilizer
form
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 10,000
tartalmaz
>40 ppm DTT as stabilizer
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
mp
51-56 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)