Merck
JKA5160
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-COOH
average MN 20,000, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Szinonimák:
NH2-PEG-COOH, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
HClH2N(CH2CH2O)nCH2COOH
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
NH2-PEG20K-COOH, HCl Salt, average Mn 20,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 20,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Amine PEG Carboxyl. Both COOH and NH2 groups are stable and can be activated.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Baker, D.W., et al.
Acta Biomaterialia, 10(7) (2014)
Kang, T., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)