Merck
767565
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether amine
average Mn 500
Szinonimák:
Polyethylene glycol, Methoxypolyethylene glycol amine, PEG NH2, mPEG amine, mPEG-NH2, methoxyPEG amine
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
PEG average Mn 450 (n~10)
average Mn 500
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-end
amine
α-end
methoxy
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCOC
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.