Merck
JKA5234
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
average MN 1,000, HCl Salt, cross-linking reagent carboxyl reactive
Szinonimák:
HO-PEG-NH2, Polyethylene glycol, hydroxyl-PEG-Amine, HO-PEG-NH2
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
HO-PEG1K-NH2, HCl Salt, average Mn 1,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 1,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Általános leírás
α-hydroxy, - ωamino-poly (ethylene glycol) (HO-PEG-NH2) is a heterobifunctional PEG. NH2 group is stable and can be activated.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Prostate cancer targeted MRI nanoprobe based on superparamagnetic iron oxide and copolymer of poly (ethylene glycol) and polyethyleneimin.
Zhou JH, et al.
Chinese Science Bulletin, 54(18), 3137-3146 (2009)
Bosnjakovic, A., et al.
Analytica Chimica Acta, 720 (2012)