Merck
JKA7011
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, NH2, pentaerythritol core, carboxyl reactive
Szinonimák:
4arm-PEG-NH2, 4arm PEG Amine, Free Amine, 4arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG10K-NH2, pentaerythritol core, average Mn 10,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 10,000
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.