Merck
JKA4105
Sigma-Aldrich
HS-PEG1500-SH
average MN 1,500, cross-linking reagent thiol reactive
Szinonimák:
HS-PEG-SH, Polyethylene glycol, Thiol-PEG-Thiol
About This Item
Lineáris képlet:
HSCH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
HS-PEG1500-SH, average Mn 1,500
form
liquid
molekulatömeg
average Mn 1,500
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Thiol PEG Thiol. Thiol reactive PEG crosslinker, reacts with HS groups on cysteine side chains under mild reaction conditions.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.