Merck
JKA7008
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, SH, thiol reactive, ≥40 ppm DTT
Szinonimák:
4arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG10K-SH, pentaerythritol core, average Mn 10,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 10,000
tartalmaz
≥40 ppm DTT
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4arm PEG Thiol. Hydrogel PEG. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daniele, M.A., et al.
Biomaterials, 35(6) (2014)
Cikkek
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.