Fontos dokumentumok
06676
Methoxypolyethylene glycol amine
2,000, extent of labeling: ≥0.4 mmol/g NH2 loading
Szinonimák:
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
Forma
powder
a címkézés mértéke
≥0.4 mmol/g NH2 loading
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a supporting material in the synthesis of polymer-lipid conjugates.
- As an initiator for ring-opening polymerization (ROP) of N-substituted N-carboxy anhydrides (NNCAs) to prepare polypeptoids.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.