Merck
JKP2003R
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average Mn 10,000
Szinonimák:
4arm-PEG, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nH)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
solid
molekulatömeg
average Mn 10,000
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Azagarsamy, M.A., et al.
ACS Macro Letters, 3(6) (2014)
Tokuda, E.Y., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)
Farooque, T.M., et al.
Biomaterials, 35(9) (2014)
Xu, J., E. Feng, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.