Merck
JKA7039
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, SH, thiol reactive
Szinonimák:
4arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG20K-SH, average Mn 20,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 20,000
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4arm PEG Thiol. Hydrogel PEG. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daniele, M.A., et al.
Biomaterials, 35(6) (2014)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.