Merck
JKA7032
Sigma-Aldrich
4arm-PEG2K
average MN 2,000, NH2, carboxyl reactive
Szinonimák:
4arm-PEG-NH2, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG2K-NH2, average Mn 2,000
form
liquid
molekulatömeg
average Mn 2,000
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 808 (2014)
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.