Merck
I7608
Sigma-Aldrich
4-Iodoanisole
98%
Szinonimák:
4-Iodophenyl methyl ether, 4-Methoxyiodobenzene
Méret kiválasztása
25 G
17 900,00 Ft
100 G
42 900,00 Ft
17 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
17 900,00 Ft
100 G
42 900,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.03
Beilstein:
1906692
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
17 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
237 °C/726 mmHg (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
George W Kabalka et al.
Nuclear medicine and biology, 29(8), 841-843 (2002-11-28)
Arylboronate esters are converted to iodine-123 labeled aryl iodides using no-carrier-added iodine-123 labeled sodium iodide in the presence of chloramine-T. High yields of radiochemically pure products are obtained.
[Studies on the effect of 3 varieties of an anti-adhesive mineral oil izoform on the skin of mice].
J Rubisz-Brzezińska et al.
Przeglad dermatologiczny, 67(5), 573-580 (1980-09-01)
M Arivazhagan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 113, 236-249 (2013-06-04)
The solid phase FT-IR and FT-Raman spectra of P-iodoanisole (P-IA) have been recorded in the regions 400-4000 and 50-4000 cm(-1), respectively. The spectra were interpreted in terms of fundamentals modes, combination and overtone bands. The structure of the molecule was
P N Rizk et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 25(2), 143-150 (1995-02-01)
1. The oxidative metabolism of 4-iodoanisole (1) by liver microsomes from beta-naphthoflavone-treated rats yields 4-iodophenol (2) 2-iodo-5-methoxyphenol (3), 2-methoxy-5-iodophenol (4), 4-methoxyphenol (5), and 3-methoxyphenol (6) in relative yields of 5:2:4:1:1 respectively. 2. [3 5-2H2]-1 was converted to the same five