Fontos dokumentumok
129763
2-Methyl-3-butyn-2-ol
98%
Szinonimák:
Dimethyl ethynyl carbinol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
15 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
robbanási határérték
16.6 %
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
2.6 °C (lit.)
sűrűség
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(O)C#C
InChI
1S/C5H8O/c1-4-5(2,3)6/h1,6H,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Aryl-2-methyl-3-butyn-2-ols via Pd-catalyzed Sonogashira coupling reaction with various aryl bromides.
- 2-Methyl-3-buten-2-ol (MBE) by Pd/γ-Al2O3 catalyzed selective hydrogenation reaction. MBE is applicable as an important intermediate in the synthesis of vitamin A.
- Diarylacetylenes via Pd-catalyzed Sonogashira coupling reaction with aryl chlorides in the presence of Cs2CO3 as a base.
- Optically active propargylic alcohols by enantioselective addition reaction with various aldehydes in the presence of Zn(OTf)2 and N-methylephedrine.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
66.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?