Merck
365858
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzotrifluoride
97%
Szinonimák:
4-Iodo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
272.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
185-186 °C/745 mmHg (lit.)
mp
−8.33 °C (lit.)
sűrűség
1.851 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Iodobenzotrifluoride undergoes aminocarbonylation in DMF using phosphoryl chloride to give N,N-dimethyl-(4-trifluoromethyl)benzamide. Mechanism of the copper-free Sonogashira cross-coupling reaction of 4-iodobenzotrifluoride with differently para-substituted phenylacetylenes has been investigated.
Alkalmazás
4-Iodobenzotrifluoride may be employed as substrate with electron-deficient aromatic ring, during Mizoroki-Heck reaction with acrylic acid, to afford 4-trifluoromethylcinnnamic acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Two competing mechanisms for the copper-free Sonogashira cross-coupling reaction.
Ljungdahl T, et al.
Organometallics, 27(11), 2490-2498 (2008)
Kazushi Hosoi et al.
Organic letters, 4(17), 2849-2851 (2002-08-17)
[reaction: see text] Palladium-catalyzed coupling reaction of N,N-dimethylformamide with aryl or alkenyl halides successfully proceeded in the presence of phosphoryl chloride to afford the corresponding tertiary amides in good yields.
Atsushi Ohtaka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(11), 9067-9076 (2011-10-29)
Linear polystyrene-stabilized PdO nanoparticles (PS-PdONPs) were prepared by thermal decomposition of Pd(OAc)(2) in the presence of polystyrene. X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM) indicated the production of PdO nanoparticles. The loading of palladium was determined by inductively coupled