Fontos dokumentumok
B82200
4-Bromotoluene
98%
Szinonimák:
1-Methyl-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-methylbenzene, 4-Methyl-1-bromobenzene, 4-Methylbromobenzene, 4-Tolyl bromide, p-Bromo(methyl)benzene, p-Methylbromobenzene, p-Tolyl bromide
Teszt
98%
form
solid
bp
184 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
sűrűség
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?