Fontos dokumentumok
219428
4-Fluoroiodobenzene
99%
Szinonimák:
1-Fluoro-4-iodobenzene, 1-Iodo-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-iodobenzene, 4-Fluorophenyl iodide, 4-Iodo-1-fluorobenzene, 4-Iodofluorobenzene, p-Fluoroiodobenzene, p-Fluorophenyl iodide, p-Iodofluorobenzene
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.583 (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?