Fontos dokumentumok
B56501
4-Bromoanisole
≥99.0%
Szinonimák:
1-Bromo-4-methoxybenzene
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.564 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
sűrűség
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
201.2 °F
Lobbanási pont (C)
94 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?